Imprimer
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC2851-100G PC2851-25G
APOSPC2851-100GEA 116 EUR
APOSPC2851-100G APOSPC2851-25G
2-Fluoro-3-nitrotoluene
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C/12mmHg
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03412242
Numéro CAS: 437-86-5