Imprimer
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
PC2847T-1G PC2847T-25G PC2847T-5G
APOSPC2847T-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2847T-1G APOSPC2847T-25G APOSPC2847T-5G
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O₂
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052200
Numéro CAS: 141134-24-9
ONU: 3261
ADR: 8 III