Imprimer
1-(Difluorométhoxy)-4-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2847S-100G PC2847S-25G PC2847S-5G
APOSPC2847S-100GEA 0 EUR
APOSPC2847S-100G APOSPC2847S-25G APOSPC2847S-5G
1-(Difluorométhoxy)-4-nitrobenzène 98%
1-(Difluorométhoxy)-4-nitrobenzène
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Point d'ébullition: 108…110 °C/1,5mmHg
Point de fusion: 33…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085009
Numéro CAS: 1544-86-1