Imprimer
1-Bromo-2-(difluorométhoxy)benzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2847QM-100G PC2847QM-25G PC2847QM-5G
APOSPC2847QM-100GEA 173 EUR
APOSPC2847QM-100G APOSPC2847QM-25G APOSPC2847QM-5G
1-Bromo-2-(difluorométhoxy)benzène 97%
1-Bromo-2-(difluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C/15mmHg
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221468
Numéro CAS: 175278-33-8