Imprimer
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC2832-1G PC2832-25G PC2832-5G
APOSPC2832-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2832-1G APOSPC2832-25G APOSPC2832-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671769
Numéro CAS: 700381-18-6
ONU: 3261
ADR: 8,III