Imprimer
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2831-1G PC2831-5G PC2831-25G
APOSPC2831-1GEA 0 EUR
APOSPC2831-1G APOSPC2831-5G APOSPC2831-25G
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Formule: C₅H₅F₂N₃
MW: 145.11 g/mol
Point de fusion: 150…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412208
Numéro CAS: 247069-27-8