Imprimer
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28302-1G PC28302-250MG
APOSPC28302-1GEA 302 EUR
APOSPC28302-1G APOSPC28302-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₇H₃ClF₃N₃
MW: 221.57 g/mol
Numéro MDL: MFCD07778347
Numéro CAS: 109113-97-5