Imprimer
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2829-1G PC2829-5G
APOSPC2829-1GEA 143 EUR
APOSPC2829-1G APOSPC2829-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formule: C₇HBrF₄O₂
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075244
Numéro CAS: 4707-24-8