Imprimer
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28223-1G PC28223-5G
APOSPC28223-1GEA 0 EUR
APOSPC28223-1G APOSPC28223-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₁H₁₃FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10014477
Numéro CAS: 1018539-78-0