Imprimer
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28216-1G PC28216-5G
APOSPC28216-1GEA 270 EUR
APOSPC28216-1G APOSPC28216-5G
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18904305
Numéro CAS: 1176161-37-7