Imprimer
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28200-1G PC28200-5G
APOSPC28200-1GEA 270 EUR
APOSPC28200-1G APOSPC28200-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile 95%
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 942473-60-1