Imprimer
1,1-Difluoroéthylène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2810-100G
APOSPC2810-100GEA 464 EUR
APOSPC2810-100G
1,1-Difluoroéthylène 99%
1,1-Difluoroéthylène
Formule: C₂H₂F₂
Point d'ébullition: –83 °C
Point de fusion: –144 °C
Densité: 0,617 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: <–60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000448
Numéro CAS: 75-38-7
ONU: 1959
ADR: 2.1,