Imprimer
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28081-1G PC28081-5G
APOSPC28081-1GEA 336 EUR
APOSPC28081-1G APOSPC28081-5G
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate
Formule: C₈H₃F₅O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659554
Numéro CAS: 452905-58-7