Imprimer
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Difluoroethylacetate
PC2808-25G PC2808-5G PC2808-100G PC2808-1G
APOSPC2808-25GEA 364 EUR
APOSPC2808-25G APOSPC2808-5G APOSPC2808-100G APOSPC2808-1G
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
2,2-Difluoroethyl acetate
Formule: C₄H₆F₂O₂
MW: 124.09 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C
Densité: 1.2025 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069133
Numéro CAS: 1550-44-3
ONU: 3272
ADR: 3 II