Imprimer
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
PC2755-25G PC2755-5G PC2755-100G
APOSPC2755-25GEA 34.8 EUR
APOSPC2755-25G APOSPC2755-5G APOSPC2755-100G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.03 g/mol
Point de fusion: 31…35 °C
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142822
Numéro CAS: 102429-07-2
ONU: 2925
ADR: 4.1+8 II