Imprimer
Bis(4-fluorophényl)sulfone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2752-100G PC2752-25G PC2752-500G
APOSPC2752-100GEA 78.3 EUR
APOSPC2752-100G APOSPC2752-25G APOSPC2752-500G
Bis(4-fluorophényl)sulfone 98%
Bis(4-fluorophényl)sulfone
Formule: C₁₂H₈F₂O₂S
Point de fusion: 98…100 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000350
Numéro CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4