Imprimer
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
PC2748C-1G PC2748C-5G
APOSPC2748C-1GEA 198 EUR
APOSPC2748C-1G APOSPC2748C-5G
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₈F₂
Point d'ébullition: 130 °C/14mmHg
Point de fusion: 44415 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039216
Numéro CAS: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
ONU: 3151
ADR: 9,II