Imprimer
2,2'-Difluorobiphényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2748-1G PC2748-25G PC2748-5G
APOSPC2748-1GEA 87 EUR
APOSPC2748-1G APOSPC2748-25G APOSPC2748-5G
2,2'-Difluorobiphényle
2,2'-Difluorobiphényle
Formule: C₁₂H₈F₂
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 388-82-9
ONU: 3152
ADR: 9,II