Imprimer
Alcool 3,5-difluorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)methanol
PC2734-100G PC2734-10G PC2734-25G
APOSPC2734-100GEA 77 EUR
APOSPC2734-100G APOSPC2734-10G APOSPC2734-25G
Alcool 3,5-difluorobenzylique 98%
Alcool 3,5-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
Point d'ébullition: 98…99 °C/9mmHg
Densité: 1.276 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010313
Numéro CAS: 79538-20-8