Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC2728-100G
PC2728-25G
APOSPC2728-100GEA
186
EUR
APOSPC2728-100G
APOSPC2728-25G
Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle 98%
Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle
Formule:
C₇H₃ClF₂O MW: 176.55 g/mol Point d'ébullition: 173…175 °C Densité: 1.41 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 69 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010309 Numéro CAS: 129714-97-2 ONU: 3265 ADR: 8 II |