Imprimer
Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2724-10G PC2724-100G PC2724-25G PC2724-5G
APOSPC2724-10GEA 37.9 EUR
APOSPC2724-10G APOSPC2724-100G APOSPC2724-25G APOSPC2724-5G
Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle 98%
Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.55 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C/34mmHg
Densité: 1.425 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009929
Numéro CAS: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
ONU: 2920
ADR: 8+3 II