Imprimer
5-Fluoro-3-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-5-iodotoluene, 1-Fluoro-3-iodo-5-methylbenzene, 5-Fluoro-3-iodo-1-methylbenzene
PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 26.1 EUR
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluoro-3-iodotoluène 98%
5-Fluoro-3-iodotoluène
Formule: C₇H₆FI
MW: 236.03 g/mol
Densité: 1.773 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779015
Numéro CAS: 491862-84-1