Imprimer
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2701-1G PC2701-5G PC2701-10G
APOSPC2701-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2701-1G APOSPC2701-5G APOSPC2701-10G
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂F₃I
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03265259
Numéro CAS: 170112-66-0