Imprimer
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2699-1G PC2699-5G PC2699-10G
APOSPC2699-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2699-1G APOSPC2699-5G APOSPC2699-10G
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
Point de fusion: 145…149 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00837316
Numéro CAS: 52548-63-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III