4,4'-Difluorobenzophénone 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC2696-1KG
PC2696-250G
PC2696-5KG
APOSPC2696-1KGEA
109
EUR
APOSPC2696-1KG
APOSPC2696-250G
APOSPC2696-5KG
4,4'-Difluorobenzophénone 98+%
4,4'-Difluorobenzophénone
Intermediate for the manufacture of polyetheretherketone(PEEK) high performance polymer.
Formule:
C₁₃H₈F₂O Point d'ébullition: 170…172 °C/10mmHg Point de fusion: 102…110 °C Densité: 1.39 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000353 Numéro CAS: 345-92-6 EINECS: 206-466-3 ONU: 3077 ADR: 9+EHS,III |