Imprimer
3,4'-Difluorobenzophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
PC2695-1G PC2695-5G PC2695-10G
APOSPC2695-1GEA 26.1 EUR
APOSPC2695-1G APOSPC2695-5G APOSPC2695-10G
3,4'-Difluorobenzophenone 98%
3,4'-Difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070811
Numéro CAS: 345-71-1