Imprimer
3,3'-Difluorobenzophénone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(3-fluorophenyl)methanone, Bis(3-fluorophenyl) ketone
PC2693-1G PC2693-25G PC2693-5G
APOSPC2693-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2693-1G APOSPC2693-25G APOSPC2693-5G
3,3'-Difluorobenzophénone 99%
3,3'-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000337
Numéro CAS: 345-70-0