Imprimer
2,6-Difluorobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2692-100G PC2692-25G PC2692-5G
APOSPC2692-100GEA 364 EUR
APOSPC2692-100G APOSPC2692-25G APOSPC2692-5G
2,6-Difluorobenzophénone 98%
2,6-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Point d'ébullition: 120 °C/2mmHg
Densité: 1.244 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009895
Numéro CAS: 59189-51-4
EINECS: 261-650-0