Imprimer
1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2686-1G PC2686-5G
APOSPC2686-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2686-1G APOSPC2686-5G
1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-iodobenzene
Formule: C₆H₃F₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458090
Numéro CAS: 64248-57-3