Imprimer
2,5-Difluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2679-100G PC2679-25G
APOSPC2679-100GEA 219 EUR
APOSPC2679-100G APOSPC2679-25G
2,5-Difluorobenzonitrile 98%
2,5-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
Point d'ébullition: 188 °C
Point de fusion: 33…35 °C
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001777
Numéro CAS: 64248-64-2
ONU: 2930
ADR: 6.1+4.1,II