Imprimer
2,4-Difluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2678-100G PC2678-500G PC2678-1KG
APOSPC2678-100GEA 40.6 EUR
APOSPC2678-100G APOSPC2678-500G APOSPC2678-1KG
2,4-Difluorobenzonitrile 98%
2,4-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 43…49 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009826
Numéro CAS: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III