Imprimer
2,4-Difluorobenzohydrazide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2664-1G PC2664-5G
APOSPC2664-1GEA 0 EUR
APOSPC2664-1G APOSPC2664-5G
2,4-Difluorobenzohydrazide 98%
2,4-Difluorobenzohydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Point de fusion: 141…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173685
Numéro CAS: 118737-62-5