Imprimer
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2658-1G PC2658-5G
APOSPC2658-1GEA 231 EUR
APOSPC2658-1G APOSPC2658-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Formule: C₇H₄F₃N₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963686
Numéro CAS: 117632-84-5
ONU: 1759
ADR: 8,II