Imprimer
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2653-25G PC2653-5G PC2653-100G
APOSPC2653-25GEA 0 EUR
APOSPC2653-25G APOSPC2653-5G APOSPC2653-100G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Formule: C₆H₆F₉O₄P
Point d'ébullition: 83…86 °C/11mmHg
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,5941 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233117
Numéro CAS: 358-63-4