Imprimer
Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646E-100G PC2646E-25G PC2646E-5G
APOSPC2646E-100GEA 87 EUR
APOSPC2646E-100G APOSPC2646E-25G APOSPC2646E-5G
Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212.6 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C/15mmHg
Densité: 1.586 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153120
Numéro CAS: 145758-05-0
ONU: 3265
ADR: 8 II