Imprimer
2,4,6-Trifluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine
PC2639-5G PC2639-1G PC2639-25G
APOSPC2639-5GEA 43.5 EUR
APOSPC2639-5G APOSPC2639-1G APOSPC2639-25G
2,4,6-Trifluorobenzylamine 98%
2,4,6-Trifluorobenzylamine
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236317
Numéro CAS: 214759-21-4
ONU: 2735
ADR: 8 III