Imprimer
4'-Méthoxy-3'-(trifluorométhyl)acétophénone 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC2631-1G PC2631-25G PC2631-5G
APOSPC2631-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2631-1G APOSPC2631-25G APOSPC2631-5G
4'-Méthoxy-3'-(trifluorométhyl)acétophénone 98+%
4'-Méthoxy-3'-(trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Point de fusion: 56…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091010
Numéro CAS: 149105-10-2