Imprimer
1,3-Difluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2630-100G PC2630-2.5KG PC2630-500G
APOSPC2630-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2630-100G APOSPC2630-2.5KG APOSPC2630-500G
1,3-Difluorobenzène 99%
1,3-Difluorobenzène
Formule: C₆H₄F₂
MW: 114.09 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1.163 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000327
Numéro CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
ONU: 1993
ADR: 3 II