Imprimer
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2628-1G PC2628-5G
APOSPC2628-1GEA 80 EUR
APOSPC2628-1G APOSPC2628-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₄S
Point de fusion: 215…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458082
Numéro CAS: 158608-00-5