Imprimer
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC2623-5G PC2623-100G PC2623-25G
APOSPC2623-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2623-5G APOSPC2623-100G APOSPC2623-25G
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674032
Numéro CAS: 53473-36-2