3,4-Difluorobenzaldéhyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC2615E-100G
PC2615E-10G
PC2615E-25G
APOSPC2615E-100GEA
85.7
EUR
APOSPC2615E-100G
APOSPC2615E-10G
APOSPC2615E-25G
3,4-Difluorobenzaldéhyde 96%
3,4-Difluorobenzaldéhyde
Formule:
C₇H₄F₂O Point d'ébullition: 180 °C Densité: 1.288 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010328 Numéro CAS: 34036-07-2 EINECS: 422-180-3 |