Imprimer
2,4-Difluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2615B-100G PC2615B-25G
APOSPC2615B-100GEA 80 EUR
APOSPC2615B-100G APOSPC2615B-25G
2,4-Difluorobenzaldéhyde 98%
2,4-Difluorobenzaldéhyde
Tetrahedron Lett., 34, 6525 (1993): ortho-fluoro can be regioselectively displaced by nucleophiles.
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142.1 g/mol
Point d'ébullition: 32 °C/3mmHg
Point de fusion: 44257 °C
Densité: 1.299 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010326
Numéro CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
ONU: 1989
ADR: 3 III