3,5-Difluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1,3-Difluoro-5-methoxybenzene
PC2614J-100G
PC2614J-25G
PC2614J-5G
APOSPC2614J-100GEA
144
EUR
APOSPC2614J-100G
APOSPC2614J-25G
APOSPC2614J-5G
3,5-Difluoroanisole 98%
3,5-Difluoroanisole
Formule:
C₇H₆F₂O Point d'ébullition: 145…148 °C Densité: 1.234 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042560 Numéro CAS: 93343-10-3 ONU: 1993 ADR: 3,III |