Imprimer
2,4-Difluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2614E-25G PC2614E-5G PC2614E-100G
APOSPC2614E-25GEA 0 EUR
APOSPC2614E-25G APOSPC2614E-5G APOSPC2614E-100G
2,4-Difluoroanisole 98%
2,4-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
Point d'ébullition: 53 °C/18mmHg
Densité: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010731
Numéro CAS: 452-10-8
ONU: 1993
ADR: 3,III