Imprimer
3,5-Difluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2613-100G PC2613-250G PC2613-25G PC2613-500G
APOSPC2613-100GEA 71.2 EUR
APOSPC2613-100G APOSPC2613-250G APOSPC2613-25G APOSPC2613-500G
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
Point d'ébullition: 80 °C/20mmHg
Point de fusion: 40…42 °C
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007763
Numéro CAS: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III