Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2611-10G PC2611-5G
APOSPC2611-10GEA 440 EUR
APOSPC2611-10G APOSPC2611-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458075
Numéro CAS: 914636-32-1