Imprimer
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2608-100G PC2608-25G PC2608-5G
APOSPC2608-100GEA 0 EUR
APOSPC2608-100G APOSPC2608-25G APOSPC2608-5G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃Br₂F₃O
Point d'ébullition: 83…85 °C/20mmHg
Densité: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075280
Numéro CAS: 207226-31-1