Imprimer
2,4-Difluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2590-2.5KG PC2590-500G PC2590-5KG PC2590-100G PC2590-1KG
APOSPC2590-2.5KGEA 0 EUR
APOSPC2590-2.5KG APOSPC2590-500G APOSPC2590-5KG APOSPC2590-100G APOSPC2590-1KG
2,4-Difluoroaniline 98%
2,4-Difluoroaniline
Important intermediate for manufacture of pharmaceuticals, e.g Fluconazole, Diflunisal & Dolobid.
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129.11 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C/753mmHg
Point de fusion: –7.5 °C
Densité: 1.268 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007648
Numéro CAS: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
ONU: 2941
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03171