Imprimer
Ishikawa's reagent 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
PC2567-100G PC2567-25G
APOSPC2567-100GEA 321 EUR
APOSPC2567-100G APOSPC2567-25G
Ishikawa's reagent 90%
Ishikawa's reagent
Active fluorinating agent see: Ishikawa, Bull. Chem.Soc. Jpn., 1979, 52, 3377
Formule: C₇H₁₁F₆N
Point d'ébullition: 56…57 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054683
Numéro CAS: 309-88-6
ONU: 2920
ADR: 8+3,II