Imprimer
Hexafluoroglutarate de diéthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Diethyl perfluoroglutarate
PC2566-25G PC2566-5G PC2566-100G
APOSPC2566-25GEA 488 EUR
APOSPC2566-25G APOSPC2566-5G APOSPC2566-100G
Hexafluoroglutarate de diéthyle 98%
Hexafluoroglutarate de diéthyle
Formule: C₉H₁₀F₆O₄
MW: 296.17 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C
Densité: 1.344 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015156
Numéro CAS: 424-40-8
EINECS: 207-035-2
ONU: 1760
ADR: 8 II